Learn More
Estándar de germanio: Ge a 1000 μg/mL en H2O , tr. F-
Código de producto. 30326445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30326445 100 mL
30319785 500 mL
30318020 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30326445 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPGEW100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium
CAS 7440-56-4
Nombres de analitos o componentes Germanium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ge
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Ge
Fórmula InChI InChI=1 S/Ge
Tipo de solución Solución única
SMILES [Ge]
Elemento Ge
Nombre IUPAC germanio
Solvent or Matrix Agua
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 72.64
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9212