Learn More
Estándar de germanio: Ge a 10 μg/mL en H2O , tr. F-, VHG™
Descripción
Estándar de germanio: Ge a 10 μg/mL en H2O , tr. F-
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Germanium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Ge |
| Concentración | 10 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ge |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ge |
| Mostrar más |