Learn More
Patrón de germanio para ICP , μ1000 g/mL en H 2 O, Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10660983 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10660983 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
10335692 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10660983 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLGE92X
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ge1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7440-56-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular Ge
Peso molecular (g/mol) 72.63
Número MDL MFCD00085310
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nombre IUPAC germanio
SMILES [Ge]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water/Trace F-
Cantidad 500 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.º
H2O/tr.HF    1000 μg/ml    PLGE9-2Y, -2X    10 000    PLGE9-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio