Learn More
Varilla de germanio, policristalina, 6,35 mm de diámetro, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464885 10 cm 10 cm
1 options
Código de producto. 15464885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042951.BS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7440-56-4
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.7g/cm
Formulario Policristalino
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ge
Número MDL MFCD00085310
Sinónimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge]
Nombre IUPAC germanio
Peso molecular (g/mol) 72.63
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Porcentaje de pureza 99.9999%