Learn More
Germanio, solución estándar de plasma de, Ge 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11450350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450350 500 mL 500 ml
11371399 50 mL 50 ml
11361399 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013841.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-56-4 , 7664-39-3 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Ge
Peso molecular (g/mol) 72.63
Número MDL MFCD00085310
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nombre IUPAC germanio
SMILES [Ge]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Tipo Analytical Standard
Cantidad 500 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; fluoruro de hidrógeno:0,1 %; germanio:0,1%; agua:94,8%