Learn More
Piezas de germanio, 2 cm y hacia abajo, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340669 50 g 50 g
11350669 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000123.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-56-4
Fórmula molecular Ge
Peso molecular (g/mol) 72.63
Número MDL MFCD00085310
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nombre IUPAC germanio
SMILES [Ge]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium pieces
Nombre de nota Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 2cm (0.8 in.) & down
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9999%