Learn More
N-butóxido de germanio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305107 1 g 1 g
11315107 5 g 5 g
11395097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040816.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Películas de óxido
Germanium n-butoxide is used as oxide films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25063-27-8
Número MDL MFCD00015347
Sinónimo Tetra-n-butoxygermane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium n-butoxide
Densidad 1.017 g/mL
Punto de ebullición 143°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (234°F)
Fórmula lineal Ge[O(CH2)3CH3]4
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.05
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido