Learn More
Óxido de germanio(IV), polvo blanco/escamas/cristalino/gránulos, etc., Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346178 5 g 5 g
11336178 25 g 25 g
11356178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11346178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011155.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germanium dioxide is used as an optical material for wide-angle lenses and in optical microscope objective lenses. It is used as a catalyst in the preparation of polyethylene terephthalate resin. Further, it is used as a feedstock for the manufacturing of phosphors and semiconductor materials. It is also used in transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-53-8
Fórmula molecular GeO2
Peso molecular (g/mol) 104.628
Número MDL MFCD00011030
Clave InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
Nombre IUPAC dioxogermano
SMILES O=[Ge]=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) oxide
Punto de fusión 1086°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Densidad 6.239
Información de solubilidad Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid.Soluble in water,acid and alkali. Insoluble in hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.59
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium(IV) oxide, Puratronic
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Germanium oxide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.