Learn More
Métoxido de germanio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488357 5 g 5 g
11498357 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18437.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 992-91-6 | C4H12GeO4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-91-6
Fórmula molecular C4H12GeO4
Número MDL MFCD00014881
Sinónimo tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv
Especificaciones
Punto de ebullición 145°C
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) methoxide
Punto de fusión -18°C
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3O)4Ge
Número UN UN2929
Temperatura de inflamación 40°C (105°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.73
Porcentaje de pureza 98%
Olor Like Alcohol
Índice de refracción 1.4015
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.3254^2^0