Learn More
Isopropóxido de germanio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375397 25 g 25 g
11345397 1 g 1 g
11365397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042673.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21154-48-3 | C12H28GeO4 | 308.982 g/mol
Germanium(IV) isopropoxide is used as precursor to prepare GeO2 organic silanes, which is used to study the application of optical wave guide. It is used in the synthesis of heterotactic polyactide and also involved in the macromolecule mediated synthesis of amorphous Germania.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21154-48-3
Fórmula molecular C12H28GeO4
Peso molecular (g/mol) 308.982
Número MDL MFCD00015339
Clave InChI PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium iv isopropoxide, tetraisopropoxygermane, germanium tetrapropan-2-olate, tetraisopropoxy-germane, tetraisopropoxygermanium, isopropyl germanate iv, germanium tetraisopropoxide
PubChem CID 16685043
Nombre IUPAC tetra(propan-2-iloxi)germano
SMILES CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium (IV) isopropoxide
Color Incolora
Densidad 1.025 g/mL
Punto de ebullición 109°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ge[OCH(CH3)2]4
Índice de refracción 1.414
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido