Learn More
Yoduro de germanio(IV), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371539 50 g 50 g
11361539 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014009.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV) iodide is a biochemical for proteomics research. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13450-95-8
Fórmula molecular GeI4
Peso molecular (g/mol) 580.248
Número MDL MFCD00016120
Clave InChI CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
Nombre IUPAC tetrayodogermano
SMILES [Ge](I)(I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) iodide
Punto de fusión 146°C
Forma física Cristalino malla - 10
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.32 g/mL
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.21
Porcentaje de pureza 99.999%