Learn More
Etóxido de germanio(IV), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334708 1 g 1 g
11324708 5 g 5 g
11344708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043052.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Preparación de GeO2 por CVD e intermedio en la síntesis sol-gel.
Preparation of Germanium oxide by CVD.Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14165-55-0
Fórmula molecular C8H20GeO4
Número MDL MFCD00015121
Sinónimo Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium (IV) ethoxide
Punto de fusión -72°C
Color Incolora
Densidad 1.14 g/mL
Punto de ebullición 185.5°C
Temperatura de inflamación 49°C (121°F)
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ge(OC2H5)4
Índice de refracción 1.407
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.84
Porcentaje de pureza 99.995%
Forma física Líquido