Learn More
Bromuro de germanio(IV), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461627 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15461627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040219.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 187°C
Nombre del producto químico o material Germanium(IV) bromide
Punto de fusión 26°C
CAS 13450-92-5
Color Blanco a gris
Forma física Sólido/líquido de baja fusión, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.13 g/mL
Fórmula molecular Br4Ge
Número MDL MFCD00016115
Número UN UN3260
Sinónimo germanium tetrabromide, germane, tetrabromo, germyl bromide, germanium bromide, germanium iv bromide, germanium, tetrabromo, gebr4, acmc-20aktg, tetrabromine germane
Información de solubilidad It reacts in water.
Clave InChI VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge](Br)(Br)(Br)Br
Nombre IUPAC tetrabromogermano
Peso molecular (g/mol) 392.246
PubChem CID 26011
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.23
Porcentaje de pureza 99.999%