Learn More
Germanio Ingot, zona refinada, 95 % N tipo mín., 99,9999 % (base metálica, 95 % Ntipo mín.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 g
120 g
Tamaño de la unidad:
120 g
24 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391248 120 g 120 g
11381248 24 g 24 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010192.79
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Forma: Resistividad eléctrica: 40 ohmio-cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-56-4
Fórmula molecular Ge
Peso molecular (g/mol) 72.63
Número MDL MFCD00085310
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nombre IUPAC germanio
SMILES [Ge]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium
Color Plata
Forma física Ingot, zona refinada, 95% N Tipo mínimo
Cantidad 120 g
Olor Odorless
Aspecto Silver-colored ingot
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis, 95% N type minimum)