Learn More
Telururo de germanio(II), polvo negro, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402287 1 g 1 g
15412287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045461.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12025-39-7 | GeH2Te | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12025-39-7
Fórmula molecular GeH2Te
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00135541
Clave InChI SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
PubChem CID 16213264
Nombre IUPAC Telurio de germanio
SMILES [GeH2]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium(II) telluride
Punto de fusión 725°C
Color Negro
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.19
Densidad 6.14