Learn More
Disulfuro de germanio, MP Biomedicals
Código de producto. 11491306 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11491306 1 g
1 options
Código de producto. 11491306 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520472801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germanium Disulfide
CAS 12025-34-2
Cantidad 1 g
Fórmula molecular GeS2
Número MDL MFCD00016122
Sinónimo germanium disulfide, germanium sulfide, bis sulfanylidene germane, dithioxogermane, germanic sulfide, germanium iv sulfide
Clave InChI YIZVROFXIVWAAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Ge]=S
Nombre IUPAC germanedición
Peso molecular (g/mol) 136.75
PubChem CID 82816
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.72