Learn More
Germanio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723265 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723265 50 g Frasco de vidrio 50 g
10299203 1 g Frasco de vidrio 1 g
10256920 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723265 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193110500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-56-4
Fórmula molecular Ge
Peso molecular (g/mol) 72.63
Número MDL MFCD00085310
Clave InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nombre IUPAC germanio
SMILES [Ge]
Especificaciones
Punto de ebullición 2830.0°C
Nombre del producto químico o material Germanium
Punto de fusión 937.0°C
Nombre de nota 99.999%
Color Negro a gris
Forma física Polvo cristalino brillante
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Índice Merck 15, 4441
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.59
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.35
Densidad 5.3500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Germanium, powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.