Learn More
Germacrone (>90%), TRC
Código de producto. 30388910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388910 10 mg
30395622 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG36775510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6902-91-6
Fórmula molecular C15 H22 O
Peso molecular (g/mol) 218.33
Sinónimo 3,7-Cyclodecadien-1-one, 3,7-dimethyl-10-(1-methylethylidene)-, (3E,7E)-, 3,7-Cyclodecadien-1-one, 3,7-dimethyl-10-(1-methylethylidene)-, (E,E)-, Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, (E,E)- (8CI), Germacrone (6CI,7CI), (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(1-methylethylidene)-3,7-cyclodecadien-1-one, (E,E)-Germacrone, Germacron
Nombre IUPAC (3E,7E)-3,7-dimetil-10-propano-2-ilideneciclodeca-3,7-dien-1-uno
SMILES CC(=C1C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germacrone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1671