Learn More
Germacrena D (~90%) (estabilizada con hidroquinona), TRC
Código de producto. 17355353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17355353 1 mg 1 miligramo
30004452 25 mg 25 miligramos
17935065 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17355353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3677651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23986-74-5
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo [S-(E,E)]-1-Methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecadiene, (-)-Germacra-1(10),4(15),5-triene, (-)-Germacrene D, Germacrene D, [s-(E,E)]-1-Methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecyldidiene;
Nombre IUPAC (1E,6E,8S)-1-metil-5-metilideno-8-propano-2-ilciclodeca-1,6-dieno
SMILES CC([C@H]1/C=C/C(CC/C=C(C)/CC1)=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Germacrene D
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-12(2)15-10-8-13(3)6-5-7-14(4)9-11-15/h7-8,10,12,15H,3,5-6,9,11H2,1-2,4H3/b10-8+,14-7+/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878