Learn More
Germacreno B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Germacrene B |
| CAS | 15423-57-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H24 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (E,E)-Germacra-1(10),4,7(11)-triene, (1E,5E)-1,5-Dimethyl-8-(1-methylethylidene)-1,5-cyclodecadiene, Germacra-1(10),4,7(11)-triene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)15-10-8-13(3)6-5-7-14(4)9-11-15/h6,9H,5,7-8,10-11H2,1-4H3/b13-6-,14-9+ |
| SMILES | C/C(C)=C1CC/C(C)=C\CC/C(C)=C/C\1 |
| Nombre IUPAC | (1Z,5E)-1,5-dimetil-8-(propan-2-ilideno)ciclodeca-1,5-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.36 |
| Mostrar más |