Learn More
Bromuro de geranilgeraniltrifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30390111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30390111 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30390111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG36763010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Geranylgeranyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 57784-37-9
Fórmula molecular C38H48BrP
Cantidad 10 mg
Sinónimo Triphenyl[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]phosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C38H48P.BrH/c1-32(2)18-15-19-33(3)20-16-21-34(4)22-17-23-35(5)30-31-39(36-24-9-6-10-25-36,37-26-11-7-12-27-37)38-28-13-8-14-29-38;/h6-14,18,20,22,24-30H,15-17,19,21,23,31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b33-20+,34-22+,35-30+;
SMILES [Br-].CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C)\C)\C)C
Nombre IUPAC bromuro de trifenil-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,6,10,14-tetraenil]fosfanio
Peso molecular (g/mol) 615.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.2677
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.