Learn More
Bromuro de geranilgeraniltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Geranylgeranyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 57784-37-9 |
| Fórmula molecular | C38H48BrP |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Triphenyl[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]phosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H48P.BrH/c1-32(2)18-15-19-33(3)20-16-21-34(4)22-17-23-35(5)30-31-39(36-24-9-6-10-25-36,37-26-11-7-12-27-37)38-28-13-8-14-29-38;/h6-14,18,20,22,24-30H,15-17,19,21,23,31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b33-20+,34-22+,35-30+; |
| SMILES | [Br-].CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | bromuro de trifenil-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,6,10,14-tetraenil]fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 615.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 614.2677 |