Learn More
Sulfuro de geranilgeranilo fenilo, TRC
Código de producto. 30398724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30398724 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30398724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG367570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranylgeranyl Phenyl Sulfide
CAS 57804-27-0
Fórmula molecular C26 H38 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo [[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]thio]benzene, [(2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl](phenyl)sulfane
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38S/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26-18-7-6-8-19-26/h6-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-5H3/b23-14+,24-16+,25-20+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1)\C)\C)\C)C
Nombre IUPAC [(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,6,10,14-tetraenil]sulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 382.645
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.269