Learn More
Geranilgeranilo MTS , CVR
Código de producto. 30395950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395950 5 mg 5 miligramos
30407412 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3675405MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranylgeranyl MTS
Nombres de analitos o componentes Geranylgeranyl MTS
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H36 O2 S2
Sinónimo Geranylgeranyl Methanethiolsulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O2S2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-25(6,22)23/h10,12,14,16H,7-9,11,13,15,17H2,1-6H3/b19-12+,20-14+,21-16+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSS(=O)(=O)C)\C)\C)\C)C
Nombre IUPAC (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametil-1-metilsulfonilsulfanilhexadeca-2,6,10,14-tetraeno
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 384.639
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.216