Learn More
Geranilgeraniol (natural), TRC
Código de producto. 30394729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394729 100 mg 100 miligramos
30400255 1 g 1 g
30395756 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG367500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranylgeraniol (mixture of isomers)
CAS 24034-73-9
Fórmula molecular C20 H34 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)-Geranylgeraniol, All-trans-Geranylgeraniol, trans,trans,trans-Geranylgeraniol, trans-Geranylgeraniol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)C
Nombre IUPAC (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 290.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.261