Learn More
Geranylgeraniol (Natural) ~85%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Geranylgeraniol (mixture of isomers) |
| CAS | 24034-73-9 |
| Fórmula molecular | C20 H34 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)-Geranylgeraniol, All-trans-Geranylgeraniol, trans,trans,trans-Geranylgeraniol, trans-Geranylgeraniol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.261 |