Learn More
Geranilacetona, (E) + (Z), 97 %, (Z)-isómero (nerilacetona) aprox. 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como agente aromatizante y adyuvante. También se emplea como sustancia, extracto o preparación para difundir o impartir un olor agradable o atractivo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de fuentes de calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Geranylacetone |
| Nombre de nota | (E)+(Z) |
| Densidad | 0.87 |
| Punto de ebullición | 250°C |
| Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | (Z)-Isómero (nerilacetona) ≈45 % |
| Índice de refracción | 1.467 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1722277 |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
| Show More |