Learn More
Geranilacetona, (E) + (Z), 97 %, (Z)-isómero (nerilacetona) aprox. 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409466 25 g 25 g
11419466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19184.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.90€
    46.65€ / 25 g
    Ahorro 5.25€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 689-67-8 | C13H22O | 194.318 g/mol
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente aromatizante y adyuvante. También se emplea como sustancia, extracto o preparación para difundir o impartir un olor agradable o atractivo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de fuentes de calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 689-67-8
Fórmula molecular C13H22O
Peso molecular (g/mol) 194.318
Número MDL MFCD00008910
Clave InChI HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
PubChem CID 1549778
ChEBI CHEBI:67206
Nombre IUPAC (5E)-6,10-Dimetilundeca-5,9-dien-2-ona
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranylacetone
Nombre de nota (E)+(Z)
Densidad 0.87
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo (Z)-Isómero (nerilacetona) ≈45 %
Índice de refracción 1.467
Cantidad 25 g
Beilstein 1722277
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.32
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Geranylacetone, (E)+(Z)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one