Learn More
Nitrilo de geranilo [mezcla de isómeros (E) y (Z), (1:1)], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citronitrile |
| CAS | 5146-66-7 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile, (E/Z)-Geranonitrile, Citralva, Citronitrile, Geranyl nitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(=CC#N)C)C |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetilocta-2,6-dienonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.1204 |