Learn More
Geranyl Linalool, TRC
Código de producto. 30240654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240654 1 g 1 g
30240497 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3677501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-21-9
Fórmula molecular C20H34O
Peso molecular (g/mol) 290.48
Sinónimo 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-cetene-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-3-hydroxy-1,6,10,14-hexadecatetraene;
Nombre IUPAC (6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranyl Linalool
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.261