Learn More
Butirato de geranilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Geranyl Butyrate |
| CAS | 106-29-6 |
| Fórmula molecular | C14H24O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | AG 76, Geranyl Butanoate, Geranyl Butyrate, Geranyl n-Butyrate, NSC 46146, NSC 70177, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl Butyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+ |
| SMILES | CCCC(OC/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)=O |
| Nombre IUPAC | butirato de (E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1776 |