Learn More
Bromuro de geranilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488036 25 g 25 g
11478036 5 g 5 g
11498036 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14093.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6138-90-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Geranyl bromide is used for the preparation of 3,7-dihydroxyflavone derivatives and baicalein. It is also involved in the synthesis of potential flavonoidic modulators of P-glycoprotein activity. Further, it reacts with benzenesulfinic acid to prepare geranyl phenyl sulfone. In addition to this, it takes part in the palladium catalyzed cross coupling with aryl and alkenylgold(I) phosphanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de geranilo se utiliza para la preparación de derivados de 3,7-dihidroxiflavona y baicaleína. También participa en la síntesis de potenciales moduladores flavonoídicos de la actividad de la glicoproteína P. Además, reacciona con ácido bencenosulfínico para preparar geranil fenil sulfona. Además de esto, participa en el acoplamiento cruzado trasversal de paladio con fosfanos de arilo y alqueniloro(i).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-90-5
Fórmula molecular C10H17Br
Peso molecular (g/mol) 217.15
Número MDL MFCD00000243
Clave InChI JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Sinónimo geranyl bromide, e-1-bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, e, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, 2e, geranylbromide, 2e-1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, 6e-8-bromo-2,6-dimethylocta-2,6-diene, 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-geranyl bromide, e-geranyl bromide
PubChem CID 5365867
Nombre IUPAC (2E)-1-bromo-3,7-dimetilocta-2,6-dieno
SMILES CC(=CCCC(=CCBr)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranyl bromide
Densidad 1.094
Punto de ebullición 99°C to 101°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 25 g
Beilstein 1422412
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.16
Porcentaje de pureza 96%