Learn More
Bromuro de geranilo (> 80%), CTR
Código de producto. 30408092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408092 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30408092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3672502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranyl Bromide
CAS 6138-90-5
Fórmula molecular C10H17Br
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, (2E)-1-Bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, (2E)-Geranyl Bromide, (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, Geranyl Bromide, trans-Geranyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CBr)\C)C
Peso molecular (g/mol) 217.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0514