Learn More
Acetato de geranilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458697 25 g 25 g
11468697 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19864.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 105-87-3 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como componente de perfumes para cremas y jabones, y como ingrediente aromatizante. Se utiliza especialmente en las formulaciones de olor a rosas, lavanda y geranio, donde se desea un aroma a frutas dulces o cítricos. Desempeña actividades antioxidantes, antiinflamatorias y antiproliferativas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-87-3
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00015037
Clave InChI HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
PubChem CID 1549026
ChEBI CHEBI:5331
Nombre IUPAC Acetato de [(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienilo]
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranyl acetate
Densidad 0.91
Punto de ebullición 137°C to 139°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Geranyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Geranyl acetate