Learn More
Acetato de geranilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316140 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316140 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14010500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Geranyl Acetate
CAS 105-87-3
Nombres de analitos o componentes Geranyl Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H20 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetate, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (2E)- (9CI), 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (E)- (8CI), Geraniol acetate (6CI), (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, Acetic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic acid geraniol ester, Bay pine (oyster) oil, Geranyl acetate, Geranyl ethanoate, NSC 2584, trans-1-Acetoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-Geranyl acetate, β-Geranyl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
SMILES CC(=CCC\C(=C\COC(=O)C)\C)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienilo]
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 196.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 196,1463 g/mol