Learn More
Geraniolene, TRC
Product Code. 30362565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30362565 100 mg 100 miligramos
30355676 10 mg 10 miligramos
30357427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30362565 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD264885100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6709-39-3
Fórmula molecular C9H16
Peso molecular (g/mol) 124.22
Sinónimo 2,6-Dimethylhepta-1,5-diene
Nombre IUPAC 2,6-dimetilhepta-1,5-dieno
SMILES CC(=CCCC(=C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Geraniolene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h7H,1,5-6H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1252