Learn More
Geraniol-D6 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Geraniol-D6 |
| CAS | 1660976-93-1 |
| Fórmula molecular | C10H12D6O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2E)-7-methyl-3-(methyl-d3)-2,6-Octadien-2,4,4-d3-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+/i3D3,6D2,7D |
| SMILES | OC/C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])/C([2H])([2H])C/C=C(C)/C |
| Nombre IUPAC | (2E)-2,4,4-trideuterio-7-metil-3-(trideuteriometil)octa-2,6-dien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1734 |