Learn More
Geraniol-D6 (Mayor), TRC
Código de producto. 30398241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30398241 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG36700425MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geraniol-D6
CAS 1660976-93-1
Fórmula molecular C10H12D6O
Cantidad 25 mg
Sinónimo (2E)-7-methyl-3-(methyl-d3)-2,6-Octadien-2,4,4-d3-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+/i3D3,6D2,7D
SMILES OC/C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])/C([2H])([2H])C/C=C(C)/C
Nombre IUPAC (2E)-2,4,4-trideuterio-7-metil-3-(trideuteriometil)octa-2,6-dien-1-ol
Peso molecular (g/mol) 160.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1734