Learn More
Geraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
5 g
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229840 25 g Frasco de vidrio 25 g
10314702 5 g Frasco de vidrio 5 g
10509092 100 g Frasco de vidrio 100 g
10368813 500 g Frasco de vidrio 500 GR
15189283 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10229840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410900250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-24-1
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00002917
Clave InChI GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Sinónimo geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geraniol
Punto de fusión -15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Índice de refracción 1.4750 to 1.4790
Cantidad 25 g
Beilstein 01,457
Índice Merck 15,4437
Gravedad específica 0.878
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Geraniol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Geraniol