Learn More
Geraniol 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30316404
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30316404 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30316404 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09010076IP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Geraniol
CAS 106-24-1
Nombres de analitos o componentes Geraniol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C10 H18 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- (8CI), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (E)-Geraniol, (E)-Nerol, 3,7-Dimethyl-trans-2,6-octadien-1-ol, Geraniol, Geraniol 60, Geraniol 980, Geraniol BJ, Geranyl alcohol, Lemonol, MosquitoSafe, NSC 9279, TT 4228, TT 4302, trans-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, trans-Geraniol, β-Geraniol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CO)\C)C
Nombre IUPAC (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,1358 g/mol