Learn More
MedChemExpress Geraniin
Código de producto. 16418998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418998 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16418998 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0472
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
MedChemExpress Geraniin is a TNF-α releasing inhibitor with numerous activities including anticancer, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities, with an IC50 of 43 μM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecular 952.64 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 60976-49-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.5%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo TNF Receptor