Learn More
Ácido geránico, +90 % (suma de isómeros), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433028 25 g 25 g
11443028 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18750.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-80-3 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-80-3
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00036493,MFCD20542837
Clave InChI ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Sinónimo geranic acid, 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, decaprenoic acid, trans-geranic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-2e,6-octadienoic acid, neric acid, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, nerolic acid
PubChem CID 5275520
ChEBI CHEBI:67264
Nombre IUPAC Ácido (2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienoico
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Geranic acid
Nombre de nota sum of isomers
Densidad 0.955
Punto de ebullición 249°C to 251°C
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
Índice de refracción 1.484
Cantidad 25 g
Beilstein 1763804
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza ≥90%