Learn More
Gepotidacin, MedChemExpress
Código de producto. 16499697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499697 5 mg 5 miligramos
16497168 10 mg 10 miligramos
16461639 1 mg 1 miligramo
16443197 50 mg 50 miligramos
16437166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16742
MedChemExpress Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gepotidacin
CAS 1075236-89-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK2140944
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (15.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O
Peso molecular (g/mol) 448.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.52
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus