Learn More
Gepirone, TRC
Código de producto. 30405616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405616 10 mg
30399087 100 mg
30391845 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG36500010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83928-76-1
Fórmula molecular C19 H29 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 359.47
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 4,4-dimethyl-1-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, 4,4-Dimethyl-1-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-2,6-piperidinedione, Gepirone
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-1-[4-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)butilo]piperidina-2,6-diona
SMILES CC1(C)CC(=O)N(CCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)C(=O)C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Gepirone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29N5O2/c1-19(2)14-16(25)24(17(26)15-19)9-4-3-8-22-10-12-23(13-11-22)18-20-6-5-7-21-18/h5-7H,3-4,8-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.2321