Descripción
- Tomamuestras de suelos ligeros, prados y césped
- La barra de pie del modelo 5350-5006 hace el trabajo más fácil
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de suelo GeoSampler |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduado | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Suelos ligeros, prados y césped |
| Peso (métrico) | 550 g |
| Diámetro (imperial) | 0.43 in. |
| Diámetro de la abertura (imperial) | 11.81 in. |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.67 in. |
| Diámetro (métrico) | 11 mm |
| Mostrar más |