Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de suelo GeoSampler
Código de producto. 10791799 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
56 cm
81 cm
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico):
17 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10791799 81 cm 20 mm cada uno
11842303 56 cm 17 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10791799 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53505006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    174.01€ / paquete de 1
    Ahorro 14.99€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tomamuestras GeoSampler de Buerkle™ es para suelos ligeros, prados y césped.
  • Tomamuestras de suelos ligeros, prados y césped
  • La barra de pie del modelo 5350-5006 hace el trabajo más fácil
  • Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de suelo GeoSampler
Material Acero inoxidable
Incluye Barra de pie
Tipo de mango Forma de T
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Suelos ligeros, prados y césped
Peso (métrico) 1500 g
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 81 cm