Learn More
Genz-644282, MedChemExpress
Código de producto. 16497066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497066 100 mg 100 miligramos
16477008 10 mg 10 miligramos
16473057 50 mg 50 miligramos
16429557 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16228
MedChemExpress Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genz-644282
CAS 529488-28-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21N3O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 3.64 mg/mL (8.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMILES O=C1N(CCNC)C2=C(C=NC(C2=C3)=CC4=C3OCO4)C5=CC(OC)=C(OC)C=C15
Peso molecular (g/mol) 407.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.42
Porcentaje de pureza 96.16%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death