Learn More
GENZ-123346, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GENZ-123346 |
| CAS | 491833-30-8 |
| Fórmula molecular | C24H38N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[(1R,2R)-1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl]nonanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-23(27)25-20(18-26-13-8-9-14-26)24(28)19-11-12-21-22(17-19)30-16-15-29-21/h11-12,17,20,24,28H,2-10,13-16,18H2,1H3,(H,25,27)/t20-,24-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCCC1)[C@H](O)c2ccc3OCCOc3c2 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,2R)-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-1-hidroxi-3-pirrolidin-1-ilpropan-2-il]nonanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 418.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2832 |