Learn More
Genz-123346 free base, MedChemExpress
Código de producto. 16485308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485308 10 mg 10 miligramos
16451517 50 mg 50 miligramos
16433326 25 mg 25 miligramos
16418027 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12744
MedChemExpress Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1; inhibits GM1 with IC50 value of 14 nM.
Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Genz-123346 free base
CAS 491833-30-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H38N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.91 mM)
SMILES CCCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Peso molecular (g/mol) 418.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease