Learn More
Ácido Gentisurico, TRC
Código de producto. 30240800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240800 100 mg 100 miligramos
30240492 50 mg 50 miligramos
30240473 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG367763100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25351-24-0
Fórmula molecular C9H9NO5
Peso molecular (g/mol) 211.17
Sinónimo Gentisuric Acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(2,5-dihidroxibenzoilo)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1cc(O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gentisuric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO5/c11-5-1-2-7(12)6(3-5)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0481